Läs mer
Betain, 98%, för analys, vattenfri
Produktkod. 10246930 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10246930 5 g Glasflaska 5g
10591451 100 g Plastflaska 100g
10721424 500 g Plastflaska 500g
13468448 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10246930 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 204240050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    357.21 SEK
    320.65 SEK / 5g
    Save 36.56 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 107-43-7 | C5H11NR2 | 117,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-43-7
Molekylformel C5H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 117.15
MDL-nummer MFCD00012123
InChI-nyckel KWIUHFFTVRNATP-UHFFFAOYSA-N
Synonym betaine, glycine betaine, oxyneurine, lycine, trimethylglycine, abromine, trimethylglycocoll, glycylbetaine, glycocoll betaine, acidin-pepsin
PubChem CID 247
ChEBI CHEBI:17750
IUPAC-namn 2-(trimetylazaniumyl)acetat
LEDER C[N+](C)(C)CC(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material βine
Namnnotering Vattenfri
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 301,0 °C
Färg Vitt
Förlust vid torkning 1% max. (140 °C, 3 timmar)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)3NCH2CO2
Kvantitet 5 g
Beilstein 04, IV, 2369
Merck Index 15, 1181
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 1000 g/L (25 °C). Andra lösligheter: 55g/100 g metanol, 8,7g/100 g etanol, sparsamt löslig i eter, lätt löslig i kloroform
Transmittans 95% min. (c=10, H2O, 430nm) 1 cm cell
Formel vikt 117.15
Procent renhet 98%
Kvalitet Analys
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.