Läs mer
Betaine Aldehyde Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Betaine Aldehyde Chloride |
| CAS | 7758-31-8 |
| Molekylformel | C5 H12 N O . Cl |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h5H,4H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | [Cl-].C[N+](C)(C)CC=O |
| IUPAC-namn | trimethyl(2-oxoethyl)azanium;chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 137.61 |
| Formel vikt | 137.0607 |