Läs mer
Betain, vattenfritt vattenfritt, 98 %
Produktkod. 11405847
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11405847 100 g 100g
11415847 500 g 500g
11425847 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11405847 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24397.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    547.49 SEK
    491.65 SEK / 100g
    Save 55.84 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 107-43-7 | C5H11NO2 | 117,148 g/mol
Betain är en aktiv ingrediens i tandkräm för att kontrollera symtomen på torrhet i munnen. Det används för att behandla homocystinuri, som är en defekt i huvudvägen för metioninbiosyntesen. Det används också för att stärka immunförsvaret och för att förbättra atletisk prestation. Det är användbart för att förhindra icke-cancerösa tumörer i tjocktarmen (kolorektala adenom).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Betain är en aktiv ingrediens i tandkräm för att kontrollera symtomen på muntorrhet. Det används för att behandla homocystinuri, som är en defekt i huvudvägen för metioninbiosyntesen. Det används också för att stärka immunförsvaret och för att förbättra atletisk prestation. Det är användbart för att förhindra icke-cancerösa tumörer i tjocktarmen (kolorektala adenom).
Löslighet Löslig i
vatten och metanol.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara på sval plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-43-7
Molekylformel C5H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 117.148
MDL-nummer MFCD00012123
InChI-nyckel KWIUHFFTVRNATP-UHFFFAOYSA-N
Synonym betaine, glycine betaine, oxyneurine, lycine, trimethylglycine, abromine, trimethylglycocoll, glycylbetaine, glycocoll betaine, acidin-pepsin
PubChem CID 247
ChEBI CHEBI:17750
IUPAC-namn 2-(trimetylazaniumyl)acetat
LEDER C[N+](C)(C)CC(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Betaine
Namnnotering anhydra
Smältpunkt >300 °C (dekomposition)
Analysprocentintervall 0.98
Kvantitet 100 g
Beilstein 3537113
Känslighet Hygroskopisk
Merck Index 14,1179
Löslighetsinformation Löslig i vatten och metanol.
Formel vikt 117.15
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.