Läs mer
Betaine-d3 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Betaine-d3 Hydrochloride |
| CAS | 1219349-47-9 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C5 2H3 H9 N O2 . Cl |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 2-(Dimethyl-(trideuteriomethyl)azaniumyl)acetate hydrochloride, N-(Carboxymethyl)-N,N,N-trimethyl-d3-ammonium chloride (N-methyl-d3), Betaine-d3 hydrochloride, Betaine-D3 (N-methyl-D3) hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO2.ClH/c1-6(2,3)4-5(7)8;/h4H2,1-3H3;1H/i1D3; |
| LEDER | [Cl-].[2H]C([2H])([2H])[N+](C)(C)CC(=O)O |
| IUPAC-namn | carboxymethyl-dimethyl-(trideuteriomethyl)azanium;chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 156.63 |
| Visa mer |