Läs mer
Betaine Ethyl Ester Chloride, Mikromol™
Beskrivning
Betaine Ethyl Ester Chloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Betaine Ethyl Ester Chloride |
| CAS | 11-9-3032 |
| Analyt- eller komponentnamn | Betaine Ethyl Ester Chloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C7 H16 N O2 . Cl |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Ethoxy-N,N,N-trimethyl-2-oxo-ethanaminium Chloride (1:1), (Carboxymethyl)trimethylammonium chloride, ethyl ester (7CI), Ammonium, (carboxymethyl)trimethyl-, chloride, ethyl ester (8CI), Ethanaminium, 2-ethoxy-N,N,N-trimethyl-2-oxo-, chloride (9CI), (Carbethoxymethyl)trimethylammonium chloride, Ethoxycarbonylmethyltrimethylammonium chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16NO2.ClH/c1-5-10-7(9)6-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | [Cl-].CCOC(=O)C[N+](C)(C)C |
| IUPAC-namn | (2-ethoxy-2-oxoethyl)-trimethylazanium;chloride |
| Visa mer |