Läs mer
Betainfri bas MP Biomedicals
Produktkod. 11388579 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11388579 50 g 50g
1 options
Produktkod. 11388579 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210100350
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    418.00 SEK
    397.27 SEK / 50g
    Save 20.73 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Betaine
Namnnotering Free Base
CAS 107-43-7
Molekylformel C5H11NO2
Kvantitet 50 g
Synonym betaine, glycine betaine, oxyneurine, lycine, trimethylglycine, abromine, trimethylglycocoll, glycylbetaine, glycocoll betaine, acidin-pepsin
InChI-nyckel KWIUHFFTVRNATP-UHFFFAOYSA-N
LEDER C[N+](C)(C)CC(=O)[O-]
IUPAC-namn 2-(trimetylazaniumyl)acetat
Molekylvikt (g/mol) 117.148
PubChem CID 247
ChEBI CHEBI:17750
Formel vikt 117.1