missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Betaine, Hydrate |
| CAS | 17146-86-0 |
| Molekylformel | C5H13NO3 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | betaine hydrate, betaine, monohydrate, tpu0itr2br, unii-tpu0itr2br, carboxymethyl trimethylammonium hydroxide, methanaminium, 1-carboxy-n,n,n-trimethyl-, hydroxide, trimethyl glycine hydroxide, carboxymethyl trimethyl azanium hydroxide, carboxymethyl trimethyl ammonium hydroxide, 1-carboxy-n,n,n-trimethylmethanaminium hydroxide |
| InChI-nyckel | NJZRLXNBGZBREL-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | C[N+](C)(C)CC(=O)O.[OH-] |
| IUPAC-namn | karboximetyl(trimetyl)azaniumhydroxid |
| Molekylvikt (g/mol) | 135.163 |
| PubChem CID | 83815 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?