Läs mer
Betainhydroklorid, 99%, extra ren, specificerad enligt kraven i U, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10423405 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Unit Size:
1kg
2.5kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning unitSize
10423405 250 g Plastflaska 250g
10783541 1 kg Plastflaska 1kg
10117793 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10423405 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 164552500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 590-46-5 | C5H12ClNO2 | 153.61 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 590-46-5
Molekylformel C5H12ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 153.61
MDL-nummer MFCD00011903
InChI-nyckel HOPSCVCBEOCPJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym betaine hydrochloride, betaine chloride, pluchine, acidogeno, acipepsol, achylin, acidin, acinorm, acidol, acidine
PubChem CID 11545
IUPAC-namn karboximetyl(trimetyl)azanium;klorid
LEDER [Cl-].C[N+](C)(C)CC(O)=O
Specifications
Kemiskt namn eller material βine hydrochloride
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 241.0°C
Färg Färglös till Vit
pH 0.8 to 1.2 (1:4)
Tändningsrester 0.1% max.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Plastflaska
Linjär formel (CH3)3NCH2CO2H·Cl
Kvantitet 250 g
Merck Index 15, 1181
Löslighetsinformation Solubility in water: 647g/L (25°C). Other solubilities: soluble in ethanol,practically insoluble in chloroform and ether
Formel vikt 153.61
Procent renhet 99%
Kvalitet Extra ren
Fysisk form Kristaller eller pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Betaine hydrochloride
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.