Läs mer
Betaine hydrochloride, 99%
Produktkod. 11463157
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11463157 250 g 250g
11453157 1000 g 1000g
11473157 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11463157 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16122.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 590-46-5 | C5H12ClNO2 | 153.61 g/mol
Betainhydroklorid är en naturligt förekommande förening som har varit av intresse för sin roll i osmoreglering. Som ett läkemedel har det använts som en källa till saltsyra vid behandling av hypoklorhydri. Betain har också använts vid behandling av leversjukdomar, för hyperkalemi, för homocystinuri och för gastrointestinala störningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Betainhydroklorid är en naturligt förekommande förening som har varit av intresse för sin roll i osmoreglering. Som ett läkemedel har det använts som en källa till saltsyra vid behandling av hypoklorhydri. Betain har också använts vid behandling av leversjukdomar, för hyperkalemi, för homocystinuri och för gastrointestinala störningar.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 590-46-5
Molekylformel C5H12ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 153.61
MDL-nummer MFCD00011903
InChI-nyckel HOPSCVCBEOCPJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym betaine hydrochloride, betaine chloride, pluchine, acidogeno, acipepsol, achylin, acidin, acinorm, acidol, acidine
PubChem CID 11545
LEDER [Cl-].C[N+](C)(C)CC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Betaine hydrochloride
Smältpunkt ∼240°C (decomposition)
Kvantitet 250 g
Beilstein 3916181
Merck Index 14,1179
Löslighetsinformation Soluble in water.
IUPAC-namn karboximetyl(trimetyl)azanium;klorid
Formel vikt 153.61
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Betaine hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Betaine hydrochloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.