Läs mer
Betaine Hydrochloride, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Betaine hydrochloride |
| CAS | 590-46-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Betaine hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C5 H12 N O2 . Cl |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Betaine Hydrochloride, (Carboxymethyl)trimethylammonium chloride, 1-Carboxy-N,N,N-trimethylmethanaminium chloride, Achylin, Acidin, Acidine, Acidogeno, Acidol, Acidol hydrochloride, Acinorm, Acipepsol, Aciventral forte, Betaine chloride, Betainium hydrochloride, Glycine betaine hydrochloride, Glycocoll betaine hydrochloride, Pluchine, Rubrine C hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO2.ClH/c1-6(2,3)4-5(7)8;/h4H2,1-3H3;1H |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | [Cl-].C[N+](C)(C)CC(=O)O |
| Visa mer |