Läs mer
Betaine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Betaine hydrochloride |
| Analyt- eller komponentnamn | Betaine hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO2.ClH/c1-6(2,3)4-5(7)8;/h4H2,1-3H3;1H |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Kvantitet | 4 mg |
| Formel vikt | 153.0557 |