Läs mer
Betaine Isopropyl Ester Chloride, Mikromol™
Beskrivning
Betaine Isopropyl Ester Chloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Betaine Isopropyl Ester Chloride |
| CAS | 110675-64-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Betaine Isopropyl Ester Chloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C8 H18 N O2 . Cl |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | N,N,N-Trimethyl-1-[(1-methylethoxy)carbonyl]-methanaminium chloride (1:1), Ethanaminium, N,N,N-trimethyl-2-(1-methylethoxy)-2-oxo-, chloride (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18NO2.ClH/c1-7(2)11-8(10)6-9(3,4)5;/h7H,6H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | [Cl-].CC(C)OC(=O)C[N+](C)(C)C |
| IUPAC-namn | trimethyl-(2-oxo-2-propan-2-yloxyethyl)azanium;chloride |
| Visa mer |