Läs mer
Betaine Methyl Ester Chloride, Mikromol™
Produktkod. 30049578
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30049578 25 mg
1 options
Produktkod. 30049578 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0611.010025
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Betaine Methyl Ester Chloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Betaine Methyl Ester Chloride
CAS 10-8-3032
Analyt- eller komponentnamn Betaine Methyl Ester Chloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C6 H14 N O2 . Cl
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2-Methoxy-N,N,N-trimethyl-2-oxo-ethanaminium chloride (1:1), (Carboxymethyl)trimethylammonium chloride, methyl ester (6CI,7CI), Ammonium, (carboxymethyl)trimethyl-, chloride, methyl ester (8CI), Ethanaminium, 2-methoxy-N,N,N-trimethyl-2-oxo-, chloride (9CI), Betaine methyl ester chloride
InChI formel InChI=1S/C6H14NO2.ClH/c1-7(2,3)5-6(8)9-4;/h5H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
LEDER [Cl-].COC(=O)C[N+](C)(C)C
IUPAC-namn (2-methoxy-2-oxoethyl)-trimethylazanium;chloride
Molekylvikt (g/mol) 167.63
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 167.0713 g/mol