Läs mer
Betaine, Mikromol™
Produktkod. 17957784
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
17957784 1 g
1 options
Produktkod. 17957784 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3894.001000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Betaine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Betaine (Trimethylglycine)
CAS 107-43-7
Analyt- eller komponentnamn Betaine (Trimethylglycine)
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C5 H11 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Methanaminium, 1-carboxy-N,N,N-trimethyl-, inner salt, Ammonium compounds, substituted, (carboxymethyl)trimethyl-, hydroxide, inner salt (7CI), Betaine (8CI), Methanaminium, 1-carboxy-N,N,N-trimethyl-, hydroxide, inner salt, (Carboxymethyl)trimethylammonium hydroxide inner salt, (Trimethylammonio)acetate, Abromine, Aminocoat, Aquadew AN 100, Auqadew AN 100, Betafin, Betafin BCR, Betafin BP, Betafin BP 20, Bluestim, Cystadane, Fencaijian, FinnStim, Glycine betaine, Glycine, trimethylbetaine, Glycocoll betaine, Glycylbetaine, Greenstim, Loramine AMB 13, Lycine, N,N,N-Trimethylglycine, Oxyneurine, Rubrine C, Trimethylbetaine, Trimethylglycine, Trimethylglycocoll, α-Earleine
InChI formel InChI=1S/C5H11NO2/c1-6(2,3)4-5(7)8/h4H2,1-3H3
LEDER C[N+](C)(C)CC(=O)[O-]
IUPAC-namn 2-(trimetylazaniumyl)acetat
Molekylvikt (g/mol) 117.15
Kvantitet 1 g
Formel vikt 117,079 g/mol