Läs mer
Betainmonohydrat, 99+%, för analys, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10299400 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10299400 100 g Glasflaska 100g
10144613 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10299400 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 402191000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 590-47-6 | C5H13NO3 | 135.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 590-47-6 , 107-43-7
Molekylformel C5H13NO3
Molekylvikt (g/mol) 135.16
MDL-nummer MFCD00150010
InChI-nyckel NJZRLXNBGZBREL-UHFFFAOYSA-N
Synonym betaine monohydrate, 2-trimethylammonio acetate hydrate, glycine betaine hydrate, unii-tpu0itr2br, carboxymethyl trimethylammonium hydroxide, tpu0itr2br, bet hydrate, betaine, hydrate, dsstox_cid_29381, dsstox_rid_83496
PubChem CID 134128033
IUPAC-namn karboximetyl(trimetyl)azanium;hydroxid;hydrat
LEDER [OH-].C[N+](C)(C)CC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material βine monohydrate
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Färg Vitt
Förlust vid torkning 11% to 13.5% (140°C, 3 hrs)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)3NCH2CO2H·OH
Kvantitet 100 g
Beilstein 04, 346
Merck Index 15, 1181
Transmittans 95% min. (c=10, 430nm) 1cm cell
Formel vikt 135.16
Procent renhet 99.0 to 101.0% (on dry substance)
Kvalitet Analys
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.