Läs mer
Betaine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Betaine (Trimethylglycine) |
| Analyt- eller komponentnamn | Betaine (Trimethylglycine) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO2/c1-6(2,3)4-5(7)8/h4H2,1-3H3 |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Kvantitet | 10 g |
| Formel vikt | 117.079 |