Läs mer
Betin, TRC
Produktkod. 30012053
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012053 50 g
30007764 100 g
17957934 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30012053 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB32500550G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-43-7
Molekylformel C5 H11 N O2
Molekylvikt (g/mol) 117.15
Synonym Methanaminium, 1-carboxy-N,N,N-trimethyl-, inner salt, Ammonium compounds, substituted, (carboxymethyl)trimethyl-, hydroxide, inner salt (7CI), Betaine (8CI), Methanaminium, 1-carboxy-N,N,N-trimethyl-, hydroxide, inner salt, (Carboxymethyl)trimethylammonium hydroxide inner salt, (Trimethylammonio)acetate, Abromine, Aminocoat, Aquadew AN 100, Auqadew AN 100, Betafin, Betafin BCR, Betafin BP, Betafin BP 20, Bluestim, Cystadane, Fencaijian, FinnStim, Glycine betaine, Glycine, trimethylbetaine, Glycocoll betaine, Glycylbetaine, Greenstim, Loramine AMB 13, Lycine, N,N,N-Trimethylglycine, Oxyneurine, Rubrine C, Trimethylbetaine, Trimethylglycine, Trimethylglycocoll, α-Earleine
IUPAC-namn 2-(trimetylazaniumyl)acetat
LEDER C[N+](C)(C)CC(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Betaine (Trimethylglycine)
Analyt- eller komponentnamn Betaine (Trimethylglycine)
Frakt skick Rumstemperatur
InChI formel InChI=1S/C5H11NO2/c1-6(2,3)4-5(7)8/h4H2,1-3H3
Lösningstyp Snyggt
Industry Type Farmaceutisk
Kvantitet 50 g
Formel vikt 117.079