Läs mer
Betametason 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30311350
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30311350 1 ml
1 options
Produktkod. 30311350 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA10575000AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Betamethasone
CAS 378-44-9
Analyt- eller komponentnamn Betamethasone
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C22 H29 F O5
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Betamethasone Acetate Imp. A (EP), Betamethasone Valerate Imp. A (EP), Dexamethasone Imp. B (EP), Betamethasone, 9-Fluoro-11beta,17,21-trihydroxy-16beta-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, Betamethasone Dipropionate Imp. A (Pharmeuropa), CCI 922, Ph Eur Betamethasone Valerate Impurity A, Betamethasone Sodium Phosphate related, CS valerate, Betamethasone, Betamethasone Acetate Impurity A, Betamethasone Dipropionate Impurity A, Betamethasone Valerate Impurity A, Dexamethasone Impurity B
InChI formel InChI=1S/C22H29FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15-,16-,17-,19-,20-,21-,22-/m0/s1
LEDER C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
IUPAC-namn (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13,16-trimmetyl-6,7,8,11,12,14,15,16-oktahydrocyklopenta[a]fenanthren-3-one
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 392.46
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 392,1999 g/mol