Läs mer
Betamethasone 11,21-Diacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Betamethasone 11,21-Diacetate |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C26H33FO7/c1-14-10-20-19-7-6-17-11-18(30)8-9-23(17,4)25(19,27)22(34-16(3)29)12-24(20,5)26(14,32)21(31)13-33-15(2)28/h8-9,11,14,19-20,22,32H,6-7,10,12-13H2,1-5H3/t14-,19-,20-,22-,23-,24-,25-,26-/m0/s1 |
| Formel vikt | 476.221 |