missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Betamethasone 17-Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Betamethasone 17-Acetate |
| CAS | 5534-12-3 |
| Molekylformel | C24H31FO6 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (11beta,16beta)-17-(Acetyloxy)-9-fluoro-11,21-dihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, Betamethasone 17alpha-Acetate, 9-Fluoro-11beta,17,21-trihydroxy-16beta-methyl-pregna-1,4-diene-3,20-dione 17-Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C24H31FO6/c1-13-9-18-17-6-5-15-10-16(28)7-8-21(15,3)23(17,25)19(29)11-22(18,4)24(13,20(30)12-26)31-14(2)27/h7-8,10,13,17-19,26,29H,5-6,9,11-12H2,1-4H3/t13-,17-,18-,19-,21-,22-,23-,24-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(OC(=O)C)C(=O)CO |
| IUPAC-namn | [(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-fluoro-11-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 434.5 |
| Formel vikt | 434.2105 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?