Läs mer
Betamethasone-17-butyrate-21-propionate, MedChemExpress
Beskrivning
Betamethasone-17-butyrate-21-propionate is a topical corticosteroid with potential in the treatment of inflammatory skin diseases.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Betamethasone-17-butyrate-21-propionate |
| CAS | 2-1-5534 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C29H39FO7 |
| Kvantitet | 20 mg |
| LEDER | O=C([C@]([C@]([C@@]1([H])C2)(C[C@H](O)[C@](F)([C@]3(C=C4)C)[C@@]1([H])CCC3=CC4=O)C)([C@H]2C)OC(CCC)=O)COC(CC)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 518.61 |
| Formel vikt | 518.61 |
| Procent renhet | 98.91% |
| Visa mer |