missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Betamethasone-17-butyrate-21-propionate, TRC

Produktkod. 18070930
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18070930 10 mg
18063740 50 mg
17909859 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18070930 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB32713010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 5534-02-1
Molekylformel C29 H39 F O7
Molekylvikt (g/mol) 518.61
Synonym Betamethasone butyrate propionate, Antebate
IUPAC-namn [(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-fluoro-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-17-(2-propanoyloxyacetyl)-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] butanoate
LEDER CCCC(=O)O[C@@]1([C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)COC(=O)CC

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Betamethasone-17-butyrate-21-propionate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C29H39FO7/c1-6-8-25(35)37-29(23(33)16-36-24(34)7-2)17(3)13-21-20-10-9-18-14-19(31)11-12-26(18,4)28(20,30)22(32)15-27(21,29)5/h11-12,14,17,20-22,32H,6-10,13,15-16H2,1-5H3/t17-,20-,21-,22-,26-,27-,28-,29-/m0/s1
Formel vikt 518.268
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.