Läs mer
Betamethasone 17-Butyrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Betamethasone 17-Butyrate |
| Analyt- eller komponentnamn | Betamethasone 17-Butyrate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C26H35FO6/c1-5-6-22(32)33-26(21(31)14-28)15(2)11-19-18-8-7-16-12-17(29)9-10-23(16,3)25(18,27)20(30)13-24(19,26)4/h9-10,12,15,18-20,28,30H,5-8,11,13-14H2,1-4H3/t15-,18-,19?,20-,23-,24-,25+,26?/m0/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Forensics |
| Kvantitet | 100 mg |
| Formel vikt | 462.2418 |