Läs mer
Betamethasone 17-Valerate, Mikromol™
Beskrivning
Betamethasone 17-Valerate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Betamethasone Valerate |
| CAS | 2152-44-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Betamethasone Valerate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C27 H37 F O6 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Betamethasone 17-Valerate, Betamethasone Valerate, Bedermin, Beta-Val, Betamethasone 17-valerate, Betamethasone valerate, Betnesol V, Betneval, Betnovate, Betnovateat, Betoid, Bettamousse, Bextasol, Celestan V, Celestane V, Celestoderm, Celestoderm V, Celeston valerate, Dermosol, Dermovaleas, Ecoval 70, Fuciderm, Hormezon, Rinderon V, Stanoval, Tokuderm, Valisone, (11beta,16beta)-9-Fluoro-11,21-dihydroxy-16-methyl-17-[(1-oxopentyl)oxy]pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-Fluoro-11beta,17,21-trihydroxy-16beta-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 17-valerate, Valeric acid 17-ester with 9-fluoro-11beta,17,21-trihydroxy-16beta-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 9alpha-Fluoro-11beta,21-dihydroxy-16beta-methyl-17alpha-valeryloxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 9alpha-Fluoro-16beta-methylprednisolone 17-valerate, Betamethasone 17alpha-valerate, beta-Methasone 17-valerate, CS valerate, Betamethasone-21-valerate |
| InChI formel | InChI=1S/C27H37FO6/c1-5-6-7-23(33)34-27(22(32)15-29)16(2)12-20-19-9-8-17-13-18(30)10-11-24(17,3)26(19,28)21(31)14-25(20,27)4/h10-11,13,16,19-21,29,31H,5-9,12,14-15H2,1-4H3/t16-,19-,20-,21-,24-,25-,26-,27-/m0/s1 |
| LEDER | CCCCC(=O)O[C@@]1([C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CO |
| IUPAC-namn | [(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-fluoro-11-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] pentanoate |
| Visa mer |