Läs mer
Betamethasone 21-Acetate 17-Propionate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Betamethasone 21-Acetate 17-Propionate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H35FO7/c1-6-23(33)35-27(22(32)14-34-16(3)29)15(2)11-20-19-8-7-17-12-18(30)9-10-24(17,4)26(19,28)21(31)13-25(20,27)5/h9-10,12,15,19-21,31H,6-8,11,13-14H2,1-5H3/t15-,19-,20-,21-,24-,25-,26-,27-/m0/s1 |
| Formel vikt | 490.2367 |
| Procent renhet | >95% |