missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Betamethasone 21-Benzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Betamethasone 21-Benzoate |
| CAS | 24356-48-7 |
| Molekylformel | C29 H33 F O6 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Methy-21-benzoate, 9-Fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16β-methyl-pregna-1,4-diene-3,20-dione-21-benzoate, 2-((8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-Fluoro-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-3H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)-2-oxoethyl Benzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C29H33FO6/c1-17-13-22-21-10-9-19-14-20(31)11-12-26(19,2)28(21,30)23(32)15-27(22,3)29(17,35)24(33)16-36-25(34)18-7-5-4-6-8-18/h4-8,11-12,14,17,21-23,32,35H,9-10,13,15-16H2,1-3H3/t17-,21-,22-,23-,26-,27-,28-,29-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)COC(=O)c5ccccc5 |
| IUPAC-namn | [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] benzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 496.5671 |
| Formel vikt | 496.2261 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?