missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Betamethasone 21-Mesylate (>90%), TRC

Produktkod. 30335042
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30335042 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30335042 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB326993100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Betamethasone 21-Mesylate
CAS 1881-66-9
Molekylformel C23H31FO7S
Kvantitet 100 mg
Synonym (11beta,16beta)-9-Fluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-21-[(methylsulfonyl)oxy]pregna-1,4-diene-3,20-dione, 21-O-Mesylbetamethasone, Betamethasone 21-Methanesulfonate
InChI formel InChI=1S/C23H31FO7S/c1-13-9-17-16-6-5-14-10-15(25)7-8-20(14,2)22(16,24)18(26)11-21(17,3)23(13,28)19(27)12-31-32(4,29)30/h7-8,10,13,16-18,26,28H,5-6,9,11-12H2,1-4H3/t13-,16-,17-,18-,20-,21-,22-,23-/m0/s1
LEDER C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)COS(=O)(=O)C
IUPAC-namn [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] methanesulfonate
Molekylvikt (g/mol) 470.55
Formel vikt 470.1775
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.