missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Betamethasone 21-O-Ethyl Carbonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Betamethasone 21-(ethyl carbonate) |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H33FO7/c1-5-32-21(30)33-13-20(29)25(31)14(2)10-18-17-7-6-15-11-16(27)8-9-22(15,3)24(17,26)19(28)12-23(18,25)4/h8-9,11,14,17-19,28,31H,5-7,10,12-13H2,1-4H3/t14-,17-,18-,19-,22-,23-,24-,25-/m0/s1 |
| Formel vikt | 464.221 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?