missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Betamethasone 21-Propionate, TRC

Produktkod. 18091730
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18091730 5 mg
18031730 25 mg
18052030 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18091730 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB3270205MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 75883-07-7
Molekylformel C25 H33 F O6
Molekylvikt (g/mol) 448.52
Synonym Betamethasone 21-Propionate, 9-Fluoro-11beta,17-dihydroxy-16beta-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl Propanoate, Clobetasol Propionate Imp. K (EP), Betamethasone Dipropionate Imp. C (Pharmeuropa)
IUPAC-namn [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] propanoate
LEDER CCC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)[C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Betamethasone 21-Propionate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C25H33FO6/c1-5-21(30)32-13-20(29)25(31)14(2)10-18-17-7-6-15-11-16(27)8-9-22(15,3)24(17,26)19(28)12-23(18,25)4/h8-9,11,14,17-19,28,31H,5-7,10,12-13H2,1-4H3/t14-,17-,18-,19-,22-,23-,24-,25-/m0/s1
Formel vikt 448.2261
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.