Läs mer
Betamethasone 21-Valerate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Betamethasone 21-Valerate |
| Analyt- eller komponentnamn | Betamethasone 21-Valerate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C27H37FO6/c1-5-6-7-23(32)34-15-22(31)27(33)16(2)12-20-19-9-8-17-13-18(29)10-11-24(17,3)26(19,28)21(30)14-25(20,27)4/h10-11,13,16,19-21,30,33H,5-9,12,14-15H2,1-4H3/t16-,19-,20-,21-,24-,25-,26-,27-/m0/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 476.2574 |
| Procent renhet | >95% |