Läs mer
Betamethasone 9,11-Epoxide 17,21-Dipropionate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Betamethasone 9,11-Epoxide 17,21-Dipropionate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H36O7/c1-6-23(31)33-15-21(30)27(35-24(32)7-2)16(3)12-20-19-9-8-17-13-18(29)10-11-25(17,4)28(19)22(34-28)14-26(20,27)5/h10-11,13,16,19-20,22H,6-9,12,14-15H2,1-5H3/t16-,19-,20-,22-,25-,26-,27-,28+/m0/s1 |
| Formel vikt | 484.2461 |
| Procent renhet | >95% |