Läs mer
Betamethasone 9,11-Epoxide 17-Propionate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Betamethasone 9,11-Epoxide 17-Propionate |
| CAS | 79578-39-5 |
| Molekylformel | C25 H32 O6 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (9β,11β,16β)-9,11-Epoxy-21-hydroxy-16-methyl-17-(1-oxopropoxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione, Beclomethasone 9,11-Epoxide 17-Propionate, Betamethasone Dipropionate EP Impurity U |
| InChI formel | InChI=1S/C25H32O6/c1-5-21(29)31-24(19(28)13-26)14(2)10-18-17-7-6-15-11-16(27)8-9-22(15,3)25(17)20(30-25)12-23(18,24)4/h8-9,11,14,17-18,20,26H,5-7,10,12-13H2,1-4H3/t14-,17-,18-,20-,22-,23-,24-,25+/m0/s1 |
| LEDER | CCC(=O)O[C@@]1([C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]35O[C@H]5C[C@]12C)C(=O)CO |
| IUPAC-namn | [(1S,2S,10S,11S,13S,14R,15S,17S)-14-(2-hydroxyacetyl)-2,13,15-trimethyl-5-oxo-18-oxapentacyclo[8.8.0.01,17.02,7.011,15]octadeca-3,6-dien-14-yl] propanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 428.52 |
| Formel vikt | 428.2199 |