Läs mer
Betamethasone Cyclic 17,21-(Ethyl Orthopropionate), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Betamethasone Cyclic 17,21-(Ethyl Orthopropionate) |
| CAS | 1062-09-5 |
| Molekylformel | C27H37FO6 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (11beta,16beta)-17,21-[(1-ethoxypropylidene)bis(oxy)]-9-fluoro-11-hydroxy-16-methyl-pregna-1,4-diene-3,20-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C27H37FO6/c1-6-25(32-7-2)33-15-22(31)27(34-25)16(3)12-20-19-9-8-17-13-18(29)10-11-23(17,4)26(19,28)21(30)14-24(20,27)5/h10-11,13,16,19-21,30H,6-9,12,14-15H2,1-5H3/t16-,19-,20-,21-,23-,24-,25?,26?,27-/m0/s1 |
| LEDER | CCOC1(CC)OCC(=O)[C@@]2(O1)[C@@H](C)C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)C4(F)[C@@H](O)C[C@]23C |
| IUPAC-namn | (4R,8'S,10'S,11'S,13'S,14'S,16'S)-2-ethoxy-2-ethyl-9'-fluoro-11'-hydroxy-10',13',16'-trimethylspiro[1,3-dioxane-4,17'-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthrene]-3',5-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 476.58 |
| Formel vikt | 476.2574 |