missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Betamethasone Dipropionate, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Betamethasone-17,21-dipropionate |
| CAS | 5593-20-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Betamethasone-17,21-dipropionate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C28 H37 F O7 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Betamethasone Dipropionate, (11β,16β)-9-Fluoro-11-hydroxy-16-methyl-17,21-bis(1-oxopropoxy)-pregna-1,4-diene-3,20-dione, Betamethasone 17,21-Dipropionate, Diproderm, Diprolene, Diprophos, Diprosis, Diprosone, Diprospan, Maxivate, Psorion, Rinderon DP, S 3440, Sch 11460, β-Methasone 17,21-dipropionate; |
| InChI formel | InChI=1S/C28H37FO7/c1-6-23(33)35-15-22(32)28(36-24(34)7-2)16(3)12-20-19-9-8-17-13-18(30)10-11-25(17,4)27(19,29)21(31)14-26(20,28)5/h10-11,13,16,19-21,31H,6-9,12,14-15H2,1-5H3/t16-,19-,20-,21-,25-,26-,27-,28-/m0/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CCC(=O)OCC(=O)[C@@]1(OC(=O)CC)[C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?