Läs mer
Betamethasone dipropionate, MedChemExpress
Beskrivning
Betamethasone dipropionate is a glucocorticoid steroid with anti-inflammatory and immunosuppressive abilities.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Betamethasone dipropionate |
| CAS | 5593-20-4 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C28H37FO7 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Betamethasone 17,21-dipropionate |
| Löslighetsinformation | DMSO : 110 mg/mL (218.00 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | C[C@@]12[C@](C[C@H](C)[C@]2(OC(CC)=O)C(COC(CC)=O)=O)([H])[C@]3([H])CCC4=CC(C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C1)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 504.59 |
| Visa mer |