missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Betamethasone Dipropionate, TRC

Produktkod. 30136348
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136348 500 mg
30135288 1 g
17980655 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30136348 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB327005500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 5593-20-4
Molekylformel C28 H37 F O7
Molekylvikt (g/mol) 504.59
Synonym Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16β-methyl-, 17,21-dipropionate (7CI,8CI), (11β,16β)-9-Fluoro-11-hydroxy-16-methyl-17,21-bis(1-oxopropoxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione, Betamethasone 17,21-dipropionate, Betamethasone dipropionate, Diproderm, Diprolene, Diprophos, Diprosen, Diprosis, Diprosone, Diprospan, Maxivate, Psorion, Rinderon DP, S 3440, Sch 11460, β-Methasone 17,21-dipropionate
IUPAC-namn [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-fluoro-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-17-propanoyloxy-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] propanoate
LEDER CCC(=O)OCC(=O)[C@@]1(OC(=O)CC)[C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Betamethasone-17,21-dipropionate
Analyt- eller komponentnamn Betamethasone-17,21-dipropionate
Frakt skick Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C28H37FO7/c1-6-23(33)35-15-22(32)28(36-24(34)7-2)16(3)12-20-19-9-8-17-13-18(30)10-11-25(17,4)27(19,29)21(31)14-26(20,28)5/h10-11,13,16,19-21,31H,6-9,12,14-15H2,1-5H3/t16-,19-,20-,21-,25-,26-,27-,28-/m0/s1
Lösningstyp Neat
Industry Type Pharmaceutical
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 504.2523
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.