missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Betamethasone EP Impurity C, Mikromol™

Produktkod. 17949879
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17949879 100 mg
18081760 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17949879 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0201.03

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Betamethasone EP Impurity C
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Betamethasone 11,21-Diacetate
CAS 330157-05-6
Analyt- eller komponentnamn Betamethasone 11,21-Diacetate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C26 H33 F O7
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Betamethasone Acetate Imp. C (EP), Betamethasone 11,21-Diacetate, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11,21-bis(acetyloxy)-9-fluoro-17-hydroxy-16-methyl-, (11beta,16beta)-, (11beta,16beta)-11,21-Bis(acetyloxy)-9-fluoro-17-hydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, Betamethasone Acetate Related Compound C, Betamethasone Acetate Impurity C
InChI formel InChI=1S/C26H33FO7/c1-14-10-20-19-7-6-17-11-18(30)8-9-23(17,4)25(19,27)22(34-16(3)29)12-24(20,5)26(14,32)21(31)13-33-15(2)28/h8-9,11,14,19-20,22,32H,6-7,10,12-13H2,1-5H3/t14-,19-,20-,22-,23-,24-,25-,26-/m0/s1
LEDER C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@H](C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)COC(=O)C)OC(=O)C
IUPAC-namn [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-11-acetyloxy-9-fluoro-17-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] acetate
Molekylvikt (g/mol) 476.53
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 476.221 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.