missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Betamethasone EP Impurity C, Mikromol™
Beskrivning
Betamethasone EP Impurity C
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Betamethasone 11,21-Diacetate |
| CAS | 330157-05-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Betamethasone 11,21-Diacetate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C26 H33 F O7 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Betamethasone Acetate Imp. C (EP), Betamethasone 11,21-Diacetate, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11,21-bis(acetyloxy)-9-fluoro-17-hydroxy-16-methyl-, (11beta,16beta)-, (11beta,16beta)-11,21-Bis(acetyloxy)-9-fluoro-17-hydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, Betamethasone Acetate Related Compound C, Betamethasone Acetate Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C26H33FO7/c1-14-10-20-19-7-6-17-11-18(30)8-9-23(17,4)25(19,27)22(34-16(3)29)12-24(20,5)26(14,32)21(31)13-33-15(2)28/h8-9,11,14,19-20,22,32H,6-7,10,12-13H2,1-5H3/t14-,19-,20-,22-,23-,24-,25-,26-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@H](C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)COC(=O)C)OC(=O)C |
| IUPAC-namn | [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-11-acetyloxy-9-fluoro-17-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] acetate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?