Läs mer
Betametason, TRC
Produktkod. 18070740
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18070740 250 mg
18063320 50 mg
18060830 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 18070740 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB327000250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 378-44-9
Molekylformel C22 H29 F O5
Molekylvikt (g/mol) 392.46
Synonym Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16β-methyl- (8CI), (11β,16β)-9-Fluoro-11,17,21-trihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-Fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16β-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-Fluoro-16β-methylprednisolone, 9α-Fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16β-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 9α-Fluoro-11β,17α,21-trihydroxy-16β-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 9α-Fluoro-16β-methyl-1,4-pregnadiene-11β,17α,21-triol-3,20-dione, 9α-Fluoro-16β-methylprednisolone, Becort, Bedifos, Betacorlan, Betacortil, Betacortril, Betadexamethasone, Betametasone, Betamethasone, Betamethazone, Betapredol, Betasolon, Bethamethasone, Betnelan, Betsolan, Bifas, Celestan, Celestene, Celeston, Celestone, Cidoten, Colircusi betamida, Dermabet, Desacort-Beta, Ethamethasoneb, Flosteron, Flubenisolone, NSC 39470, Rinderon, Rinderon A, Sch 4831, Visubeta, β-Methasone, β-Methasone alcohol
IUPAC-namn (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13,16-trimmetyl-6,7,8,11,12,14,15,16-oktahydrocyklopenta[a]fenanthren-3-one
LEDER C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Betamethasone
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C22H29FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15-,16-,17-,19-,20-,21-,22-/m0/s1
Formel vikt 392.1999
Procent renhet >95%