Läs mer
Betamethasone Valerate (Betamethasone 17-Valerate), LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Betamethasone Valerate |
| CAS | 2152-44-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Betamethasone Valerate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C27 H37 F O6 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Betamethasone 17-Valerate, Betamethasone Valerate, Bedermin, Beta-Val, Betamethasone 17-valerate, Betamethasone valerate, Betnesol V, Betneval, Betnovate, Betnovateat, Betoid, Bettamousse, Bextasol, Celestan V, Celestane V, Celestoderm, Celestoderm V, Celeston valerate, Dermosol, Dermovaleas, Ecoval 70, Fuciderm, Hormezon, Rinderon V, Stanoval, Tokuderm, Valisone, (11beta,16beta)-9-Fluoro-11,21-dihydroxy-16-methyl-17-[(1-oxopentyl)oxy]pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-Fluoro-11beta,17,21-trihydroxy-16beta-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 17-valerate, Valeric acid 17-ester with 9-fluoro-11beta,17,21-trihydroxy-16beta-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 9alpha-Fluoro-11beta,21-dihydroxy-16beta-methyl-17alpha-valeryloxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 9alpha-Fluoro-16beta-methylprednisolone 17-valerate, Betamethasone 17alpha-valerate, beta-Methasone 17-valerate, CS valerate, Betamethasone-21-valerate |
| InChI formel | InChI=1S/C27H37FO6/c1-5-6-7-23(33)34-27(22(32)15-29)16(2)12-20-19-9-8-17-13-18(30)10-11-24(17,3)26(19,28)21(31)14-25(20,27)4/h10-11,13,16,19-21,29,31H,5-9,12,14-15H2,1-4H3/t16-,19-,20-,21-,24-,25-,26-,27-/m0/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CCCCC(=O)O[C@@]1([C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CO |
| Visa mer |