Läs mer
Texwipe™ BetaMop™ II
Produktkod. 11581214 Handla allt Texwipe Produkter
Change view
Produkttyp:
BetaMop II Mopp
Refill mopphuvud
För användning med (utrustning):
BetaMop II
Vridskopsystem
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
11581214 BetaMop II Mopp Vridskopsystem Varje
11541224 Refill mopphuvud BetaMop II Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11581214 Leverantör Texwipe™ Leverantörsnummer TX7106
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1960.00 SEK
    1518.96 SEK / Paket med 1
    Save 441.04 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 16-12-2026
Låga föroreningsegenskaper gör denna till den perfekta moppen för golvstädning i kritiska miljöer
Hållbar, absorberande, korrosionsbeständig och lågkontaminerande; Autoklaverbar.
Hållbarhet, korrosionsbeständighet och låga föroreningsegenskaper gör detta till den perfekta moppen för golvrengöring i kritiska miljöer. Högkapacitets, sömlöst, rörstickat polyestermopphuvud ger utmärkt uppsugningsförmåga. BetaMop II kan användas med alla vridskopsystem. Både mopphuvudet och klämman är autoklaverbara för användning i sterila miljöer.
Specifikationer
Produkttyp BetaMop II Mopp
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Motståndskraftig mot Korrosion
Inkluderar Refill för handtag och huvud
För användning med (utrustning) Vridskopsystem
För användning med (applikation) För golvstädning i både elektroniska renrum och sterila miljöer
Material Polyester