Läs mer
Texwipe™ BetaMop™ II
Produktkod. p-209838 Handla allt Texwipe Produkter
Produkttyp:
BetaMop II Mopp
Refill mopphuvud
För användning med (utrustning):
BetaMop II
Vridskopsystem
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Produktkod. 11581214
Brand: Texwipe™ TX7106
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Låga föroreningsegenskaper gör denna till den perfekta moppen för golvstädning i kritiska miljöer
Hållbar, absorberande, korrosionsbeständig och lågkontaminerande; Autoklaverbar.
Hållbarhet, korrosionsbeständighet och låga föroreningsegenskaper gör detta till den perfekta moppen för golvrengöring i kritiska miljöer. Högkapacitets, sömlöst, rörstickat polyestermopphuvud ger utmärkt uppsugningsförmåga. BetaMop II kan användas med alla vridskopsystem. Både mopphuvudet och klämman är autoklaverbara för användning i sterila miljöer.
Specifikationer
Produkttyp BetaMop II Mopp
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Motståndskraftig mot Korrosion
Inkluderar Refill för handtag och huvud
För användning med (utrustning) Vridskopsystem
För användning med (applikation) För golvstädning i både elektroniska renrum och sterila miljöer
Material Polyester