Läs mer
Betanin, fri bas, vattenfri, 100,3 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11398579 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11398579 100 g 100g
11308589 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11398579 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210100380
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    540.00 SEK
    514.11 SEK / 100g
    Save 25.89 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 107-43-7
Molekylformel C5H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 117.148
InChI-nyckel KWIUHFFTVRNATP-UHFFFAOYSA-N
Synonym betaine, glycine betaine, oxyneurine, lycine, trimethylglycine, abromine, trimethylglycocoll, glycylbetaine, glycocoll betaine, acidin-pepsin
PubChem CID 247
ChEBI CHEBI:17750
IUPAC-namn 2-(trimetylazaniumyl)acetat
LEDER C[N+](C)(C)CC(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Betaine, free base, anyhydrous
Färg Brun
Analysprocentintervall 100.3%
Kvantitet 100 g
Formel vikt 117.1
Fysisk form Free-flowing Crystals