Läs mer
Betanin, fri bas, vattenfri, 100,3 %, MP Biomedicals™
Produktkod. p-4403871 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
Produktkod. 11398579
Brand: MP Biomedicals 0210100380
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 107-43-7
Molekylformel C5H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 117.148
InChI-nyckel KWIUHFFTVRNATP-UHFFFAOYSA-N
Synonym betaine, glycine betaine, oxyneurine, lycine, trimethylglycine, abromine, trimethylglycocoll, glycylbetaine, glycocoll betaine, acidin-pepsin
PubChem CID 247
ChEBI CHEBI:17750
IUPAC-namn 2-(trimetylazaniumyl)acetat
LEDER C[N+](C)(C)CC(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Betaine, free base, anyhydrous
Färg Brun
Analysprocentintervall 100.3%
Kvantitet 100 g
Formel vikt 117.1
Fysisk form Free-flowing Crystals