missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(BetaR,DeltaR)-Atorvastatin tert-Butyl Ester (>90%), TRC

Produktkod. 30006638
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30006638 50 mg
30134660 100 mg
30011622 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30006638 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA79174050MG

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 134395-00-9
Molekylformel C37 H43 F N2 O5
Molekylvikt (g/mol) 614.75
Synonym 1H-Pyrrole-1-heptanoic acid, 2-(4-fluorophenyl)-β,δ-dihydroxy-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-[(phenylamino)carbonyl]-, 1,1-dimethylethyl ester, (βR,δR)-, 1H-Pyrrole-1-heptanoic acid, 2-(4-fluorophenyl)-β,δ-dihydroxy-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-[(phenylamino)carbonyl]-, 1,1-dimethylethyl ester, [R-(R*,R*)]-, (3R,5R)-7-[2-(4-Fluorophenyl)-5-isopropyl-3-phenyl-4-phenylcarbamoylpyrrol-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoic acid tert-butyl ester, Atorvastatin tert-butyl ester
IUPAC-namn tert-butyl (3R,5R)-7-[2-(4-fluorophenyl)-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-5-propan-2-ylpyrrol-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoate
LEDER CC(C)c1c(C(=O)Nc2ccccc2)c(c3ccccc3)c(c4ccc(F)cc4)n1CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)OC(C)(C)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Atorvastatin tert-Butyl Ester
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C37H43FN2O5/c1-24(2)34-33(36(44)39-28-14-10-7-11-15-28)32(25-12-8-6-9-13-25)35(26-16-18-27(38)19-17-26)40(34)21-20-29(41)22-30(42)23-31(43)45-37(3,4)5/h6-19,24,29-30,41-42H,20-23H2,1-5H3,(H,39,44)/t29-,30-/m1/s1
Formel vikt 614.3156
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.