Läs mer
(BetaR,DeltaR)-Atorvastatin tert-Butyl Ester (>90%), TRC
Produktkod. 30134660
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134660 100 mg
30006638 50 mg
30011622 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134660 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA791740100MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 134395-00-9
Molekylformel C37 H43 F N2 O5
Molekylvikt (g/mol) 614.75
Synonym 1H-Pyrrole-1-heptanoic acid, 2-(4-fluorophenyl)-β,δ-dihydroxy-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-[(phenylamino)carbonyl]-, 1,1-dimethylethyl ester, (βR,δR)-, 1H-Pyrrole-1-heptanoic acid, 2-(4-fluorophenyl)-β,δ-dihydroxy-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-[(phenylamino)carbonyl]-, 1,1-dimethylethyl ester, [R-(R*,R*)]-, (3R,5R)-7-[2-(4-Fluorophenyl)-5-isopropyl-3-phenyl-4-phenylcarbamoylpyrrol-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoic acid tert-butyl ester, Atorvastatin tert-butyl ester
IUPAC-namn tert-butyl (3R,5R)-7-[2-(4-fluorophenyl)-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-5-propan-2-ylpyrrol-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoate
LEDER CC(C)c1c(C(=O)Nc2ccccc2)c(c3ccccc3)c(c4ccc(F)cc4)n1CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)OC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Atorvastatin tert-Butyl Ester
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C37H43FN2O5/c1-24(2)34-33(36(44)39-28-14-10-7-11-15-28)32(25-12-8-6-9-13-25)35(26-16-18-27(38)19-17-26)40(34)21-20-29(41)22-30(42)23-31(43)45-37(3,4)5/h6-19,24,29-30,41-42H,20-23H2,1-5H3,(H,39,44)/t29-,30-/m1/s1
Formel vikt 614.3156