missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(BetaS)-Beta-[(1,1-tert-butyloxikarbonyl)amino]-4-hydroxy-bensenpropansyra metylester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (betaS)-beta-[(1,1-tert-Butyloxycarbonyl)amino]-4-hydroxy-benzenepropanoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 474295-85-7 |
| Molekylformel | C15H21NO5 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | (βS)-β-[(1,1-tert-Dimethylethoxycarbonyl)amino]-4-hydroxy-benzenepropanoic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C15H21NO5/c1-15(2,3)21-14(19)16-12(9-13(18)20-4)10-5-7-11(17)8-6-10/h5-8,12,17H,9H2,1-4H3,(H,16,19)/t12-/m0/s1 |
| LEDER | OC1=CC=C([C@@H](NC(OC(C)(C)C)=O)CC(OC)=O)C=C1 |
| IUPAC-namn | metyl(S)-3-((tert-butoxykarbonyl)amino)-3-(4-hydroxyfenyl)propanoat |
| Molekylvikt (g/mol) | 295.33 |
| Formel vikt | 295.14 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?