Läs mer
Thermo Scientific™ BETASIL™ PREP C18 HPLC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
50 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
10 mm
20 mm
Beskrivning
Leverera den höga ytan med hög täckning i bunden fas för dina uppskalningsbehov av rening Thermo Scientific™ BETASIL™ C18 preparativa HPLC-kolonner. Våra pelare finns i ett brett utbud av dimensioner för att passa dina applikationsbehov.
- Kemibunden på 100Å kiseldioxid
Preparativa HPLC-kolonnhårdvarualternativ - baserat på kolumns innerdiameter (i.d. ) och kolumnprestandabehov.
Standardgängad och standardflänshårdvara
- Designad för standardapplikationer, sakkunnigt packad och robust designad för att tillhandahålla mångsidiga produkter för rutinbruk.
- Standardgängad hårdvara för pelare i.d. < 40 mm.
- Standardflänsbeslag för pelare i.d. ≥ 40 mm.
- Standard hårdvara kan modifieras på begäran för att vara kompatibel med SFC.
Kundspecifika beställningar
- Om det finns en Thermo Scientific stationär fas som du för närvarande använder och skulle vilja erhålla i en förberedande skala som inte visas eller skulle vilja diskutera en specifik kolumndimension, diskuterar vi gärna dina krav.
- Kontakta din lokala säljare för kundspecifika beställningar.
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Preparativ kolonn, standard |
| Diameter (metrisk) | 20 mm |
| Längd (metrisk) | 50 mm |
| Max. Tryck | 4300 psi (300 bar) |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| pH | 2 till 9 |
| Porstorlek | 100Å |
| Ytarea | 310 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP typ | L1 |
| Visa mer |