Läs mer
Thermo Scientific™ BetaSil™ C8 Guard-kassetter
Produktkod. 10448864 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
3 mm
4 eller 4,6 mm
Partikelstorlek:
5 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Partikelstorlek Förpackningsstorlek
10448864 4 eller 4,6 mm 5 μm Paket med 4
10712147 3 mm 5 μm Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10448864 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 70205014001
Beräknad leverans: 03-12-2026
Kräver
Thermo Scientific UNIGUARD™ direktanslutning eller fristående hållare, säljs separat.
Drop-in-skyddspatroner erbjuder bekvämlighet, ekonomi och effektivt skydd för att förlänga kolonnens livslängd.
  • Designen på 10 mm ger maximalt skydd med minimal ökning av retentionen
  • Färdig Thermo Scientific UNIGUARD™ direktanslutning och fristående hållare
  • Partikelstorlek: 5 μm
  • 10L x 3,0mm ID
  • Thermo Scientific kemi på 100Å kiseldioxid
  • Hög yta med hög täckning av bunden fas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Partikelstorlek 5 μm
Längd (metrisk) 10 mm
Diameter (metrisk) Inre 4 eller 4,6 mm
Stationär fas C8
Produktlinje BetaSil