Beskrivning
Kräver
Thermo Scientific UNIGUARD™ direktanslutning eller fristående hållare, säljs separat.
Drop-in-skyddspatroner erbjuder bekvämlighet, ekonomi och effektivt skydd för att förlänga kolonnens livslängd.
- Designen på 10 mm ger maximalt skydd med minimal ökning av retentionen
- Färdig Thermo Scientific UNIGUARD™ direktanslutning och fristående hållare
- Partikelstorlek: 5 μm
- 10L x 3,0mm ID
- Thermo Scientific kemi på 100Å kiseldioxid
- Hög yta med hög täckning av bunden fas
Specifikationer
Specifikationer
| Partikelstorlek | 5 μm |
| Längd (metrisk) | 10 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 3 mm |
| Stationär fas | C8 |
| Produktlinje | BetaSil |